Merck
330477
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone
98%
Szinonimák:
1-(β-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone, 1-(2-Hydroxyethyl)-2-oxopyrrolidine, 2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)ethanol, 2-Hydroxyethylpyrrolidin-2-one, N-(β-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidinone, N-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidinone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.16
Beilstein:
112181
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
bp
140-142 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCCN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H11NO2/c8-5-4-7-3-1-2-6(7)9/h8H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDQFELCEOPFLCZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone serves as a versatile heterocyclic building block in the synthesis of pharmaceutical compounds.
Alkalmazás
1-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone (HEP) can be used as a starting material for the preparation of chemical intermediates such as 1-vinylpyrrolidinone , 1-[2-(diethylamino)ethyl]-2-pyrrolidinone , 1-(2-bromoethyl)-2-pyrrolidinone.
It can also be used as a building block in the synthesis of hexakis[2-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethoxy]cyclotriphosphazene by a nucleophilic substitution reaction with hexachlorocyclotriphosphazene.
1-(2-Hydroxyethyl)-2-pyrrolidone may be used in chemical synthesis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Amination of aliphatic alcohols and diols with an iridium pincer catalyst
Andrushko N, et al.
ChemCatChem, 2(6), 640-643 (2010)
Development of a new production process for N-vinyl-2-pyrrolidone
Shimasaki Y, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 81(4), 449-459 (2008)
Synthesis and Characterization of Hexakis [2-(2-oxo-1-pyrrolidinyl) Cyclotriphosphazene][J]
Yuefan Y, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 7(6), 472-476 (2007)
Synthesis and radioprotective properties of some 2-pyrrolidone derivatives
Lisina NI, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 22(6), 472-476 (1988)
Matthew J Lacey et al.
ChemSusChem, 10(13), 2758-2766 (2017-05-26)
We report here a water-based functional binder framework for the lithium-sulfur battery systems, based on the general combination of a polyether and an amide-containing polymer. These binders are applied to positive electrodes optimised towards high-energy electrochemical performance based only on