Merck
116068
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyethyl)piperidine
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
1-Piperidineethanol, 2-Piperidinoethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H15NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.20
Beilstein:
103390
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.4804 (lit.)
bp
199-202 °C (lit.)
sűrűség
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCCN1CCCCC1
InChI
1S/C7H15NO/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h9H,1-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KZTWONRVIPPDKH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-(2-Hydroxyethyl)piperidine (1-Piperidineethanol) has been used as the base quencher to determine the efficiency of the decomposition of photoacid generators.
Counter-ion used for investigations of skin permeation of flurbiprofen
Catalyst used for enantioselective synthesis
Amine quencher used during synthesis of photoacid generators for ArF lithography
Adsorbent for capture and release of pressurized carbon dioxide for greenhouse gas control
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
156.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
69 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xu Ma et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 99(4), 1826-1837 (2009-11-07)
The aim of this work was to investigate the percutaneous absorption of flurbiprofen (FP) using counter-ions as enhancers as well as to compare their enhancing activity with penetration enhancers in vitro. The in vitro permeation studies of FP were performed
T. Asakura, et al
J. Photopolym. Sci. Technol., 18, 407-414 (2005)
K. Tomizaki, et al.,
Chemistry Letters (Jpn), 37, 516-517 (2008)
François Lutz et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(35), 12206-12207 (2005-09-01)
An asymmetric autocatalytic reaction has been catalyzed by a mixture of chiral and achiral beta-amino alcohols. The absolute configuration of the highly enantioenriched obtained product (>98% ee) was shown to depend not only on the absolute configuration of the chiral
A standard addition technique to quantify photoacid generation in chemically amplified photoresist.
Chemistry of Materials, 13(11), 4154-4162 (2001)