Merck
100455
Sigma-Aldrich
N-Acetylethanolamine
technical grade
Szinonimák:
N-(2-Hydroxyethyl)acetamide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CONHCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
103.12
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.472 (lit.)
bp
151-155 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
hydroxyl
SMILES string
CC(=O)NCCO
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(7)5-2-3-6/h6H,2-3H2,1H3,(H,5,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVCJKHHOXFKFRP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
350.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
177 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Meriyem Aktas et al.
The FEBS journal, 281(15), 3523-3541 (2014-06-17)
Phosphatidylcholine (PC) is a rare membrane lipid in bacteria, but is crucial for virulence of the plant pathogen Agrobacterium tumefaciens and various other pathogens. Agrobacterium tumefaciens uses two independent PC biosynthesis pathways. One is dependent on the integral membrane protein