Merck
332186
Sigma-Aldrich
1-Octyl-2-pyrrolidone
98%
Szinonimák:
1-Octyl-2-pyrrolidinone, N-Octyl-2-pyrrolidinone, N-Octyl-2-pyrrolidone, N-Octylbutyrolactam, N-Octylpyrrolidinone, N-Octylpyrrolidone, N-n-Octyl-α-pyrrolidone, N-n-Octyl-2-pyrrolidone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H23NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.32
Beilstein:
1526318
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
bp
170-172 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
sűrűség
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCN1CCCC1=O
InChI
1S/C12H23NO/c1-2-3-4-5-6-7-10-13-11-8-9-12(13)14/h2-11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPPOGHDFAVQKLN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-Octyl-2-pyrrolidone is a permeation enhancer and its effect in transport of steroidal permeants across hairless mouse skin was investigated via a parallel pathway skin model.
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
287.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
142 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
K Yoneto et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 87(2), 209-214 (1998-03-31)
In a previous study, the enhancing effects of a series of 1-alkyl-2-pyrrolidones (APs; 1-ethyl, 1-butyl, 1-hexyl, and 1-octyl-2-pyrrolidone) on the transport of steroidal permeants across hairless mouse skin were investigated via a parallel pathway skin model. Isoenhancement concentration conditions were