Fontos dokumentumok
146358
1-Ethyl-2-pyrrolidone
98%
Szinonimák:
NEP
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.465 (lit.)
bp
97 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFPGARUNNKGOBB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?