Merck
H29404
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
97%
Szinonimák:
2-Pyrrolidinoethanol, Pyrrolidine-1-ethanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H13NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
115.17
Beilstein:
102976
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4713
bp
79-81 °C/13 mmHg (lit.)
sűrűség
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCN1CCCC1
InChI
1S/C6H13NO/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h8H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBRDBODLCHKXHI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
132.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
56 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
C Giachetti et al.
European journal of drug metabolism and pharmacokinetics, 21(3), 261-268 (1996-07-01)
N-(2-hydroxyethyl)-pyrrolidine (HEP, Epolamine) is a strong base used to salify organic acids of pharmaceutical interest in order to improve their solubility in water. Diclofenac-HEP (Flector) is the first example of an epolamine salt of a drug. In this study, [14C]-HEP
Adamo Fini et al.
Pharmaceutics, 4(3), 413-429 (2012-01-01)
The following bases: monoethylamine (EtA), diethylamine (DEtA), triethylamine (TEtA), monoethanolamine (MEA), diethanolamine (DEA), triethanolamine (TEA), pyrrolidine (Py), piperidine (Pp), morpholine (M), piperazine (Pz) and their N-2-hydroxyethyl (HE) analogs were employed to prepare 14 diclofenac salts. The salts were re-crystallized from
Joseph Gimbel et al.
The Physician and sportsmedicine, 39(1), 11-18 (2011-03-08)
The diclofenac epolamine topical patch 1.3% (DETP) is indicated for topical treatment of acute pain due to minor strains, sprains, and contusions. This exploratory, multicenter, open-label study evaluated effectiveness and safety of DETP in patients with acute pain due to