Merck
378658
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyethyl)-2-imidazolidinone solution
75% in H2O
Szinonimák:
1-(Hydroxyethyl)ethyleneurea, NSC 5775
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H10N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
75% in H2O
törésmutató
n20/D 1.466
sűrűség
1.19 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCCN1CCNC1=O
InChI
1S/C5H10N2O2/c8-4-3-7-2-1-6-5(7)9/h8H,1-4H2,(H,6,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBAIZGPCSAAFSU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1-(2-Hydroxyethyl)-2-imidazolidinone has been identified as monoethanolamine (MEA) degradation product in IMC Chemicals Facility in Trona, CA plant performing CO2 capture from flue gas. It was also identified from the MEA reclaimer from a CO2 capture facility product. It was also identified as the most stable thermal degradation product of MEA.
Alkalmazás
Reagent for synthesis of HIV-1 integrase inhibitors
Reactant for synthesis of:
MDM2-p53 protein-protein interaction inhibitors
Amino acid-derived heterocycles
dopamine D-2 and serotonin 5-HT2 antagonists
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Degradation pathways for monoethanolamine in a CO2 capture facility.
Strazisar BR, et al.
Energy and Fuels, 17(4), 1034-1039 (2003)
Degradation of monoethanolamine used in carbon dioxide capture from flue gas of a coal-fired electric power generating station.
Strazisar BR, et al.
Journal of Energy & Environmental Research, 1(1), 32-39 (2001)
Thermal degradation of monoethanolamine and its effect on CO2 capture capacity.
Zoannou K-S, et al.
International Journal of Greenhouse Gas Control, 17, 423-440 (2013)