Fontos dokumentumok
204668
Thulium(III) chloride hexahydrate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Thulium trichloride
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: thulium
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Tm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Tm/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBIAQAHPMBNVJE-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- As a precursor to prepare co-doped ZrO2 with enhanced optoelectronic feature like band gap and crystal sizes. These Tm doped metal oxides are used in supercapacitors and perovskite solar cells.
- As Tm source to synthesize NaYF4:Yb,Tm upconversion nanocrystal-semiconductor hybrid structures with wide spectrum photocatalytic activity.
- As a dopant to prepare LaCl3:Tm3+ single crystals for ,use in spectroscopic applications for radiation detection.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.