Merck
229687
Sigma-Aldrich
Holmium(III) nitrate pentahydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
Ho(NO3)3 · 5H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
441.02
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.99% trace metals basis
Forma:
powder and chunks
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: holmium
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
O.O.O.O.O.[Ho+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ho.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJUGWWDCFYEYOA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)