Merck
325988
Sigma-Aldrich
Thulium(III) carbonate hydrate
99.99%
Szinonimák:
Carbonic acid thulium(III) salt hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Tm2(CO3)3 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
517.90 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99.99%
reakcióalkalmasság
core: thulium
reagent type: catalyst
SMILES string
O.[Tm+3].[Tm+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.H2O.2Tm/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);1H2;;/q;;;;2*+3/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DMOSHJIOLRHSGW-UHFFFAOYSA-H
Alkalmazás
Reagent for thermal decomposition
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)