Fontos dokumentumok
325627
Europium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Europium(3+) triacetate hydrate
Teszt
99.9% trace metals basis
form
powder
összetétel
Degree of hydration, ≤4
reakcióalkalmasság
core: europium
reagent type: catalyst
SMILES string
O.CC(=O)O[Eu](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Eu.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGJIXMFWDPQYRL-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- As a sol-gel precursor to prepare highly luminescent Eu3+-doped LaOF thin films.
- As a precursor to synthesize europium(III) fluoride nanoparticles.
- As a dopant to fabricate cadmium selenide (CdSe) quantum dots via rapid microwave synthesis. The addition of Eu3+ ions widen the optical absorption window which is beneficial for quantum dot solar cells.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.