Fontos dokumentumok
326011
Ytterbium(III) acetate tetrahydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Ytterbium(3+) triacetate tetrahydrate
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder and chunks
reakcióalkalmasság
core: ytterbium
reagent type: catalyst
SMILES string
O.O.O.O.CC(=O)O[Yb](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.4H2O.Yb/c3*1-2(3)4;;;;;/h3*1H3,(H,3,4);4*1H2;/q;;;;;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALJCLXGXZFZGEM-UHFFFAOYSA-K
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.