Fontos dokumentumok
238066
Europium(III) chloride
powder, ≥99.9% trace metals basis
Teszt
≥99.9% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: europium
szennyeződések
≤1000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
850 °C (lit.)
sűrűség
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Eu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Eu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNMXSTWQJRPBJZ-UHFFFAOYSA-K
kiegészítő
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.