Merck
256021
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride solution
1.0 M in diethyl ether
Szinonimák:
(Trimethylsilyl)methyl magnesium chloride, Chloro(trimethylsilylmethyl)magnesium
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiCH2MgCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.97
Beilstein:
3587255
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
1.0 M in diethyl ether
sűrűség
0.777 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C4H11Si.ClH.Mg/c1-5(2,3)4;;/h1H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NAQATMJWCJCHOZ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Reagent used in a variety of nickel catalyzed reactions including alkenation of dithioacetals, cross-coupling with aryl triflates and carbamates, and cross-coupling with vinyl selenides.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron Letters, 35, 6729-6729 (1994)
Accounts of Chemical Research, 24, 257-257 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 4066-4066 (1992)