Fontos dokumentumok
283606
Palladium(II) chloride solution
5 wt. % in 10 wt. % HCl
Szinonimák:
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
koncentráció
5 wt. % in 10 wt. % HCl
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?