Merck
499536
Sigma-Aldrich
4-Ethylphenylboronic acid
Szinonimák:
(ρ-Ethylphenyl)boronic acid, 4-Ethylbenzeneboronic acid
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5C6H4B(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
mp
150-155 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZCPLOMUUCFPQA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Daniel P O'Connell et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(3), 1397-1401 (2012-01-10)
Endothelial lipase (EL) and lipoprotein lipase (LPL) are homologous lipases that act on plasma lipoproteins. EL is predominantly a phospholipase and appears to be a key regulator of plasma HDL-C. LPL is mainly a triglyceride lipase regulating (V)LDL levels. The