Merck
N11507
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
97%
Szinonimák:
1-(Chlorosulfonyl)-2-nitrobenzene, 2-Nitro-phenyl-sulphonyl chloride, 2-Nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride, 2-Nitrobenzenesulphonyl chloride, 2-Nitrophenylsulfonyl chloride, o-Nitrobenzenesulfonyl chloride, o-Nitrophenylsulfonyl chloride, o-Nosyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
O2NC6H4SO2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
221.62
Beilstein:
521155
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
63-67 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-4-2-1-3-5(6)8(9)10/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)