Merck
317632
Sigma-Aldrich
(Methylcyclopentadienyl)manganese(I) tricarbonyl
Szinonimák:
(Methylcyclopentadienyl)tricarbonylmanganese, MCMT, Tricarbonyl(2-methylcyclopentadienyl)manganese, Ethyl MMT, MMT, NSC 22316
Méret kiválasztása
1 G
8 760,00 Ft
50 G
211 000,00 Ft
8 760,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
8 760,00 Ft
50 G
211 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
C5H4CH3Mn(CO)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.09
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
8 760,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.05 mmHg ( 20 °C)
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
core: manganese
reagent type: catalyst
törésmutató
n20/D 1.584 (lit.)
bp
232-233 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
sűrűség
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mn].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C6H7.3CO.Mn/c1-6-4-2-3-5-6;3*1-2;/h2-5H,1H3;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYHJNAIHGFWRKM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl (MMT) is commonly used as an antiknock agent in gasoline.[1] It is also used as an additive in unleaded gasoline.
Alkalmazás
Methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl can be used for doping of ZnSe nanocrystals.[2]
It can also be used as a reactant for:
  • Aldol addition reactions.[3]
  • Preparation of homo- and heteronuclear mixed biscarbene complexes with conjugated bithiophene units.[4]
  • Molecular fragmentation using shaped femtosecond laser pulses.[5]
  • Preparation of MnAs thin films grown on GaAs(001) by metalorganic vapour phase epitaxy (MOVPE).[6]
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Effect of different manganese precursors on the doping efficiency in ZnSe nanocrystals
Zu, L,; et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114, 21969-21969 (2010)
Wissam Abdallah et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(1) (2018-12-28)
Nanoparticles based on cellulose nanocrystals (CNC) and montmorillonite clay (MMT) were prepared using spray freeze-drying. The nanoparticles were then used as reinforcement to prepare nanocomposites with poly(lactic acid) (PLA) as the polymer matrix. The effect of spray freeze-dried CNC (SFD-CNC)
Magnetic properties of MnAs thin films grown on GaAs(001) by MOVPE
Sterbinsky, G. E.; et al.
Physica B: Condensed Matter, 388, 370-370 (2007)
Hicham Achebak et al.
PLoS medicine, 15(7), e1002617-e1002617 (2018-07-25)
Anthropogenic greenhouse gas emissions have increased summer temperatures in Spain by nearly one degree Celsius on average between 1980 and 2015. However, little is known about the extent to which the association between heat and human mortality has been modified.
Nacéra Boudia et al.
The Science of the total environment, 366(1), 143-147 (2005-11-22)
Methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl (MMT) is an organic derivative of manganese (Mn), used since 1976 in Canadian gasoline as an octane enhancer. Its combustion leads to the emission of Mn particles. Several studies carried out by our research group have established