Fontos dokumentumok
341622
Bromopentacarbonylmanganese(I)
98%
Szinonimák:
Bromopentacarbonylmanganese(I), Manganese pentacarbonyl bromide
Teszt
98%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: manganese
reagent type: catalyst
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Mn]Br.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/5CO.BrH.Mn/c5*1-2;;/h;;;;;1H;/q;;;;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OESORJHGSXJTKX-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- A precursor to synthesize manganese complex, [Mn(CO)5H], which was then used as a catalyst in the reduction of levulinic acid (LA) to methyltetrahydrofuran (MTHF) and the reductive amination of LA to N-substituted pyrrolidines.
- A precursor to prepare Mn(I) complexes bearing bifunctional ligands, which are used as catalysts for the transfer-hydrogenation of various ketones and imines using 2-propanol as the hydrogen donor.
- A catalyst in the selective C2-H activation reactions.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.