Merck
327611
Sigma-Aldrich
Pentacarbonylchlororhenium(I)
98%
Szinonimák:
Rhenium(I) pentacarbonyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
Re(CO)5Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
361.71
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
reakcióalkalmasság
core: rhenium
reagent type: catalyst
SMILES string
Cl[Re].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/5CO.ClH.Re/c5*1-2;;/h;;;;;1H;/q;;;;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Used to study π-electron deficient complexes between tricarbonylhalorhenium and diimine ligands and also to prepare [3]-ferrocenophane complexes. Employed in preparation of a series of mixed-valence compounds of rhenium and iron these compounds find application in the study of charge-transfer processes.
Egyéb megjegyzések
For a review of organometallic complexes of rhenium, see Science of Synthesis.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Sci. Synth., 2, 111-111 (2003)
Stanislav R Stoyanov et al.
ACS omega, 5(22), 12944-12954 (2020-06-18)
The Re(I) dimer complex, [fac(CO)3(phen)Re1-N(py)COORe2(phen)fac(CO)3]+ (py = pyridine; phen = 1,10-phenanthroline), contains two different Re(I) centers 9.3 Å apart, one with a nitrogen donor and the other with an acetate donor from the bridging isonicotinate ligand. The complexes were characterized
Pfennig, B.W. et al.
Inorganic Chemistry, 10, 606-606 (1999)
Inorganic Chemistry, 29, 2909-2909 (1990)
Inorganic Chemistry, 29, 253-253 (1990)