Merck
251119
Sigma-Aldrich
Dicarbonylcyclopentadienyliodoiron(II)
97%
Szinonimák:
Dicarbonyl(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)iodoiron
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5FeIO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
303.86
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: iron
reagent type: catalyst
mp
119 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Fe]I.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.2CO.Fe.HI/c1-2-4-5-3-1;2*1-2;;/h1-5H;;;;1H/q;;;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNLPBVANFPNCSW-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)