Merck
311200
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-penten-1-ol
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=CHCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
sűrűség
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
C\C(C)=C\CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-6(2)4-3-5-7/h4,7H,3,5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKKLUOCEIANSFL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Methyl-3-penten-1-ol was used in the synthesis of tetrahydrofuro[3,2-c]benzothiopyran with a trans:cis ratio of 78:22.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
145.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
63 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A facile and efficient one-pot synthesis of thiochromans from bis (2-formylphenyl) disulfide and alkenols via iodine-promoted generation and subsequent intramolecular cycloaddition of< i> ortho</i>-thiobenzoquinone methides.
Tetrahedron Letters, 44(34), 6513-6517 (2003)