Merck
424447
Sigma-Aldrich
trans-2-Penten-1-ol
95%
Szinonimák:
(2E)-2-Penten-1-ol, (E)-Pent-2-en-1-ol, trans-2-Pentenol
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5CH=CHCH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
86.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.434 (lit.)
bp
139-139.5 °C (lit.)
sűrűség
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC\C=C\CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BTSIZIIPFNVMHF-ONEGZZNKSA-N
Általános leírás
trans-2-Penten-1-ol is an allyl alcohol. It is one of the volatile compounds found in olive oil, cashew apple juice and fermented cucumber brines. The rate constants and product ion distributions of its reaction with H3O+, NO+ and O2.+ ions have been studied using selected ion flow tube (SIFT).
Alkalmazás
trans-2-Penten-1-ol may be used in the synthesis of the following:
  • leustroducsin B
  • trichloroacetimidate
  • (E)-2,3,3′-trifluoro-4-(2-(trans-4-pentylcyclohexyl)ethyl)-4′-(pent-2-enyloxy)biphenyl
  • trans-1-bromo-2-pentene
  • trans-1-chloro-2-pentene
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
118.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Liquid crystals with negative dielectric anisotropy: the effect of unsaturation in the terminal chain on thermal and electro-optical properties.
Jankowiak A, et al.
Liq. Cryst., 40(5), 605-615 (2013)
Stereoregulated synthesis of unsaturated compounds Communication 9. Stereochemistry of the reactions of aldehydes with ?, ?-unsaturated triphenylphosphonium ylides [alkylidenetriphenylphosphoranes].
Bergel'son LD, et al.
Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR, Division of chemical science, 15(3), 468-473 (1966)
Highly efficient gold (I)-catalyzed Overman rearrangement in water.
Xing D and Yang D.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 7(1), 781-785 (2011)
Biogeneration of volatile compounds in virgin olive oil: their evolution in relation to malaxation time.
Angerosa F, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(8), 2940-2944 (1998)
A selected ion flow tube study of the reactions of H3O+, NO+ and O2.+ with a series of C5, C6 and C8 unsaturated biogenic alcohols.
Schoon N, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 263(2-3), 127-136 (2007)