Fontos dokumentumok
P8602
1-Penten-3-ol
99%
Szinonimák:
Ethyl vinyl carbinol
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
sűrűség
0.838 g/mL at 20 °C (lit.)
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(O)C=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3,5-6H,1,4H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHVMXWZXFBOANQ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
82.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
28 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?