Fontos dokumentumok
310670
Oxalyl chloride solution
2.0 M in methylene chloride
Szinonimák:
Dichlorooxalic acid, Ethanedioyl chloride, Oxalic acid chloride, Oxalic acid dichloride, Oxalic dichloride, Oxaloyl chloride, Oxaloyl dichloride, Oxalyl dichloride
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
koncentráció
2.0 M in methylene chloride
sűrűség
1.335 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
acyl chloride
SMILES string
ClC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?