Fontos dokumentumok
204609
Thallium(I) nitrate
99.999% trace metals basis
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: thallium
mp
206 °C (lit.)
SMILES string
[Tl+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Tl/c2-1(3)4;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Thallium(I) nitrate: Primarily used in the synthesis of other thallium compounds due to its reactivity and solubility. It finds applications in the production of special glasses where thallium improves the refractive index and density of the glass. Caution is advised in its use due to its high toxicity and potential environmental impact (Sigma-Aldrich, CAS 10102-45-1).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 3 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?