Fontos dokumentumok
229806
Potassium phosphate monobasic
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Monopotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
Teszt
99.99% trace metals basis
form
solid
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
sűrűség
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- to produce flurescence emmisionin carbon dots
- buffers
- pH control agent
- emulsifier
- stabilizer
- water retention agent,
- antioxidant in foods
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)