Merck
80030
Supelco
Bis(2-ethylhexyl) phthalate
Selectophore
Szinonimák:
DEHP, Phthalic acid bis(2-ethylhexyl ester), ‘Dioctyl’ phthalate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H38O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
390.56
Beilstein:
1890696
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
grade:
for ion-selective electrodes
bp:
386 °C (lit.)
grade
for ion-selective electrodes
Minőségi szint
termékcsalád
Selectophore
Forma
viscous liquid (clear)
bp
386 °C (lit.)
sűrűség
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), is a phthalate ester which is a dialkyl or aryl/alkyl diesters of phthalic acid. It is mostly used as additives for imparting flexibility to polymers in plastics technology. Generally, phthalate ester are hydrophobic compounds which displays strong potential for adsorption.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
DEHP may be used as plasticisers in studying the transcriptional activity of human sodium/iodide symporter.
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
200 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Oral toxicity of bis(2-ethylhexyl) phthalate during pregnancy and suckling in the Long-Evans rat.
Arcadi FA
Food And Chemical Toxicology, 36(11), 963-970 (1998)
Removal of bis(2-ethylhexyl) phthalate at a sewage treatment plant.
Marttinen SK
Water Research, 37(6), 1385-1393 (2003)
Océane Albert et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 164(1), 129-141 (2018-06-27)
Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), a widely used plasticizer, is a ubiquitous environmental contaminant and may act as an endocrine disruptor. Early life exposures to DEHP may result in anti-androgenic effects, impairing the development of the male reproductive tract. However, data on
The promoter of the human sodium/iodide symporter responds to certain phthalate plasticisers.
Breous E, Wenzel A, Loos U.
Molecular and Cellular Endocrinology, 244(1-2), 75-78 (2005)
Biodegradation of bis (2-ethylhexyl) phthalate in a soil slurry-sequencing batch reactor.
Juneson, Christopher, Owen P. Ward, and Ajay Singh.
Process. Biochem., 37.3, 305-313 (2001)