Merck
208965
Sigma-Aldrich
Sodium hexafluoroferrate(III)
About This Item
Lineáris képlet:
Na3FeF6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.80
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
powder
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: iron
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].F[Fe-3](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Fe.3Na/h6*1H;;;;/q;;;;;;+3;3*+1/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NXXJJPQQCLIRPD-UHFFFAOYSA-H
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)