Fontos dokumentumok
14007
Potassium titanium oxide oxalate dihydrate
Szinonimák:
Dipotassium oxodioxalatotitanate(IV) dihydrate, Oxotitanium potassium ethanedioate hydrate (1:2:2:2)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: titanium
reagent type: catalyst
SMILES string
O.O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C(=O)O[Ti](=O)OC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/2C2H2O4.2K.2H2O.O.Ti/c2*3-1(4)2(5)6;;;;;;/h2*(H,3,4)(H,5,6);;;2*1H2;;/q;;2*+1;;;;+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGGRHIGITIPOBF-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Alkalmazás
- A catalyst to synthesize chromene derivatives via three-component condensation reaction of aromatic aldehydes, malononitrile, and resorcinol/ naphthol.
- An electrolyte to functionalize the surface of aluminum alloy with TiO2 layer by plasma electrolytic oxidation (PEO).
PTO can be used as a precursor to synthesize titanium dioxide (TiO2) nanoparticles.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)