Merck
481777
Sigma-Aldrich
Hexafluorotitanic acid solution
60 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Dihydrogen hexafluorotitanate(2−) , Fluorotitanic acid, Hexafluorotitanic acid, Hexafluorotitanic acid (H2 TiF6 )
About This Item
Lineáris képlet:
H2TiF6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.87
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
koncentráció:
60 wt. % in H2O
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
koncentráció
60 wt. % in H2O
sűrűség
1.675 g/mL at 25 °C
SMILES string
F.F.F[Ti](F)(F)F
InChI
1S/6FH.Ti/h6*1H;/q;;;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFSXARRIPPWGNC-UHFFFAOYSA-J
Kiszerelés
Packaged in poly bottles
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
"Deposition of high dielectric barium-doped titanium silicon oxide films on silicon using hexafluorotitanic acid and barium nitrate.
Lee MK, et al.
Electrochemical and Solid-State Letters, 7(11), B42-B44 (2004)
Characterization of Titanium Oxide Films Prepared by Liquid Phase Deposition Using Hexafluorotitanic Acid
Lee MK and Lei BH
Jpn J. App. Phys., Part I, 39(2), 103-103 null