Merck
457183
Sigma-Aldrich
Ammonium hexafluorostannate
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Diammonium hexafluorostannate, Diammonium tin hexafluoride
About This Item
Lineáris képlet:
(NH4)2SnF6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.76
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
crystalline
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: tin
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[NH4+].[NH4+].F[Sn--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.2H3N.Sn/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UWWCEQYTGCAXHS-UHFFFAOYSA-J
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zeng Chen et al.
Nanoscale research letters, 11(1), 295-295 (2016-06-15)
SnO2 nanosheet-structured films were prepared on a fluorine-doped tin oxide (FTO) substrate using ZnO nanosheet as template. The as-prepared SnO2 nanosheets contained plenty of nano-voids and were generally vertical to the substrate. TiO2 nanoparticles were homogeneously deposited into the intervals