Fontos dokumentumok
01302
Fluosilicic acid
purum, 33.5-35%
Szinonimák:
Fluorosilicic acid, Hexafluorosilicic acid, Hydrogen hexafluorosilicate
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum
Minőségi szint
koncentráció
33.5-35%
szennyeződések
≤0.003% heavy metals (as Pb)
sűrűség
1.22 g/mL at 20 °C (lit.)
1.31 g/mL at 25 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.2%
phosphate (PO43-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.2%
kation nyomok
Fe: ≤100 mg/kg
SMILES string
F.F.F[Si](F)(F)F
InChI
1S/F4Si.2FH/c1-5(2,3)4;;/h;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEFWRWWINDLIIV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Fluoridation of fluoridated municipal water supplies.
- Surface modification of calcium carbonate.
- Liquid phase deposition (LPD) of silica.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?