Fontos dokumentumok
920363
Lithium hexafluoroantimonate(V)
98%
Szinonimák:
Lithium hexafluoroantimonate, Antimony lithium fluoride
Teszt
98%
SMILES string
[Li+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Li.Sb/h6*1H;;/q;;;;;;+1;+5/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YVBBFYDVCPCHHG-UHFFFAOYSA-H
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)