Merck
920347
Sigma-Aldrich
Lithium hexafluoroarsenate(V)
anhydrous, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
LiAsF6, Lithium fluoarsenate, Hexafluoroarsenate(V) lithium
About This Item
Lineáris képlet:
LiAsF6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
195.85
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.23
grade:
anhydrous
battery grade
grade
anhydrous
battery grade
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤100 ppm H2O
mp
240 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Li+].F[As-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/AsF6.Li/c2-1(3,4,5,6)7;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GTZQZEYBOGZTEO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Lithium hexafluoroarsenate(V) anhydrous, 99.9% trace metals basis is a highly pure (99.9%) with ≤100 ppm H2O, is designed to support research in battery. It comes as a white color powder/crystal with trace metal ≤ 1500.0 ppm.
Alkalmazás
Lithium hexafluoroarsenate(V) (LiAsF6) is primarily used as an electrolyte salt in lithium-ion batteries, where it enhances performance, stability, and energy density. It can be used in the development of electrolytes for supercapacitors, where it helps improve the charge-discharge cycles and energy storage capacity. Additionally, it is used in electrochemical devices, advanced material synthesis, catalysis, research and development, environmental applications, and analytical chemistry.
The surface chemistry of Li electrodes in ethereal LiAsF6 was tested with new salts for potential battery systems.
Tulajdonságok és előnyök
The anhydrous form of lithium hexafluoroarsenate(V), with a 99.9% trace metals basis, is well-suited for use in the rechargeable energy sector. Its meticulous control of parameters, including trace metal impurities and water content, ensures dependable results in high-end experiments.
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Structure, Electrical and Optical Properties of (PVA/LiAsF6) Polymer Composite Electrolyte Films
Varishetty M M , et al
Polym. Eng. Sci., 50, 878-884 (2010)
The Interplay between Salt Association and the Dielectric Properties of Low Permittivity Electrolytes: The Case of LiPF6 and LiAsF6 in Dimethyl Carbonate.
Self J, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 122(4), 1990-1994 (2018)
Guided Lithium Metal Deposition and Improved Lithium Coulombic Efficiency through Synergistic Effects of LiAsF6 and Cyclic Carbonate Additives.
Ren X, et al.
ACS Energy Letters, 3(1), 14-19 (2018)