Merck
175102
Sigma-Aldrich
Fluoroantimonic acid
purified by triple-distillation
Szinonimák:
Fluoroantimonic acid, Hexafluoroantimonic acid, Hexafluorostibonic acid, Monohydrogen hexafluoroantimonate
About This Item
Lineáris képlet:
HF · SbF5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
236.76
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
14 mmHg ( 18 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
tisztítva
triple-distillation
sűrűség
2.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F.F[Sb](F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Sb/h6*1H;/q;;;;;;+5/p-5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBAKFIZHTUAVJN-UHFFFAOYSA-I
Általános leírás
HF/SbF5 may be synthesized by mixing hydrogen fluoride and antimony fluoride.1 Fluoroantimonic acid (HF/SbF5), is a combination of SbF5 and HF. It is the known strongest liquid superacid.
Alkalmazás
HF/SbF5 is an excellent medium for the preparation of alkylidene oxonium salts.
Kiszerelés
Packaged in PFA/FEP bottles
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Structure and vibrational spectra of H+ (HF) n (n= 2?9) clusters: An ab initio study.
Sophy KB and Kuo JL
J. Chem. Phys. , 131(22), 224307-224307 (2009)
Rolf Minkwitz et al.
Inorganic chemistry, 38(5), 844-847 (2001-10-24)
We have studied the preparation and isolation of the halogenated alkylidene oxonium salts CH(3)OCHX(+)MF(6)(-) (X = Cl, F; M = As, Sb). Addition of dichloromethylmethylether at -78 degrees C to the superacidic media HF/MF(5) resulted in the formation of the