Fontos dokumentumok
168637
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
98%
Szinonimák:
β-Resorcylaldehyde
Teszt
98%
form
powder
bp
220-228 °C/22 mmHg (lit.)
mp
135-137 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-4,9-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUNJCFABHJZSKB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,4-Dihydroxybenzaldehyde is a potential building block for bioactive compounds, specialty chemicals and dyes.
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.