Merck
302759
Sigma-Aldrich
Benzylmagnesium chloride solution
1.0 M in diethyl ether
Szinonimák:
(Phenylmethyl)magnesium chloride, Benzylchloromagnesium, Chloro(phenylmethyl)magnesium
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2MgCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
150.89
Beilstein:
878506
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
1.0 M in diethyl ether
sűrűség
0.794 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
Cl[Mg]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Benzylmagnesium chloride is a versatile Grignard reagent frequently used in organic synthesis. It can be used as a reagent in the addition reaction with carbonyl compounds, nitriles, epoxides, and alkyl halides to synthesize various alcohols, amines, and ketones. Additionally, it is also used in reductions, cross-coupling, allylation and alkylation reactions.
Alkalmazás
Benzylmagnesium chloride solution (1.0 M in diethyl ether) is used as a reagent to provide the benzyl group required for the synthesis of the desired sulfonic acid-functionalized alkoxysilane. It is also used in the anionic polymerization of styrene to form styrenyl magnesium chloride, which is further used as an initiator in the synthesis of polyolefin-block-polystyrene block copolymers.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)