Merck
225754
Sigma-Aldrich
Allylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
Szinonimák:
(Prop-2-en-1-yl)magnesium bromide, 2-Propenylmagnesium bromide, Allyl magnesium bromide, Allylbromomagnesium, Allylmagnesiumbromide, Bromo-2-propenylmagnesium
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHCH2MgBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
145.28
Beilstein:
969335
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
1.0 M in diethyl ether
sűrűség
0.851 g/mL at 25 °C
SMILES string
Br[Mg]CC=C
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEMBXICCJNZMMC-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Allylmagnesium bromide solution serves as a selective nucleophile toward aza-aromatic heterocycles.
Alkalmazás
Allylmagnesium bromide solution can be used in the Grignard reaction, which is a key step to synthesize:
  • 2-(9,10-dihydro-9,10-propanoanthracen-9-yl)-N-methylethanamine (2), a homolog of benzoctamine
  • tarchonanthuslactone
  • (+)-preussin
  • polyhydroxylated quinolizidine alkaloids
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
An Efficient Asymmetric Synthesis of Tarchonanthuslactone1.
Reddy M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 66(7), 2512-2514 (2001)
Stereoselective synthesis of the antifungal antibiotic (+)-preussin.
Veeresa G, et al.
Tetrahedron, 54(51), 15673-15678 (1998)
Allylmagnesium Bromide as a selective nucleophile toward Aza-aromatic heterocycles
Henry G et al.
Journal of the American Chemical Society, 79, 1245-1249 (1957)
Synthesis of 2-(9, 10-dihydro-9, 10-propanoanthracen-9-yl)-N-methylethanamine via a [4+ 2] cycloaddition.
Karama U, et al.
Molecules (Basel), 15(6), 4201-4206 (2010)
Synthesis of trihydroxy quinolizidine alkaloids: 1, 3-addition reaction of allylmagnesium bromide to a sugar nitrone.
Dhavale DD, et al.
Tetrahedron, 60(13), 3009-3016 (2004)