Merck
415146
Sigma-Aldrich
Triisopropyl orthoformate
97%
Szinonimák:
2,2′,2′′-[Methylidynetris(oxy)]tris[propane], 2-[Bis(propan-2-yloxy)methoxy]propane, 2-[Di(propan-2-yloxy)methoxy]propane, Tri(2-propyl) orthoformate, Tri(prop-2-yl) orthoformate, Tri-iso-propyl orthoformate, Triisopropyl orthoformate
About This Item
Lineáris képlet:
CH[OCH(CH3)2]3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.28
Beilstein:
1700668
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.397 (lit.)
bp
65-66 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
CC(C)OC(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C10H22O3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-10H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPIVAWNGRDHRSQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Triisopropyl orthoformate (TIPO) is formed during the reaction of dichlorofluoromethane with potassium isopropoxide in isopropyl alcohol. Separation of TIPO from n-hexane by dense carbon nanotube (CNT) membranes by pervaporation has been reported.
Alkalmazás
Triisopropyl orthoformate may be used for the preparation of 2-(diisopropoxymethyl)oxirane.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Enzymatic Transformations 62. Preparative Scale Synthesis of Enantiopure Glycidyl Acetals using an Aspergillus niger Epoxide Hydrolase-Catalysed Kinetic Resolution.
Doumeche B, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 348(14), 1948-1957 (2006)
Miao Yu et al.
Nano letters, 9(1), 225-229 (2008-12-23)
A method is presented to prepare high-density, vertically aligned carbon nanotube (VA-CNT) membranes. The CNT arrays were prepared by chemical vapor deposition (CVD), and the arrays were collapsed into dense membranes by capillary-forces due to solvent evaporation. The average space
Methylene Derivatives as Intermediates in Polar Reactions. XIX. The Reaction of Potassium Isopropoxide with Chloroform, Bromoform and Dichlorofluoromethane1.
Hine J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 82(6), 1398-1401 (1960)