Fontos dokumentumok
W237418
Diethyl malate
≥97%, FG
Szinonimák:
Diethyl 2-hydroxybutanedioate, Hydroxybutane dioic acid diethyl ester, Malic acid diethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥97%
bp
122-124 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
caramel; fruity; sweet
SMILES string
CCOC(=O)CC(O)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O5/c1-3-12-7(10)5-6(9)8(11)13-4-2/h6,9H,3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKNUORWMCINMRB-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F
Lobbanási pont (C)
85 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?