Fontos dokumentumok
195030
Triethylborane solution
1.0 M in hexanes
Szinonimák:
Triethylboron
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
1.0 M in hexanes
sűrűség
0.675 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCB(CC)CC
InChI
1S/C6H15B/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LALRXNPLTWZJIJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Allylation of aldehydes
- Decarboxylative C-C bond cleavage reactions
- Rhenium hydride / boron Lewis acid cocatalysis of alkene hydrogenations
- Regioselective hydroxyalkylation of unsaturated oxime ethers
Reactant for radical reductions of alkyl bromides with N-heterocyclic carbene boranes
Reactant for synthesis of tetramethylammonium trialkylphenylborate salts with oxidation potential
- As a radical initiator and terminator of free-radical reactions in aqueous media.(1)
- To synthesize polymers such as poly(2-substituted-1-propenylene)s by reacting with 2-substituted allylic arsonium ylides.(2)
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-32.8 °F
Lobbanási pont (C)
-36 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)