Fontos dokumentumok
516996
Iridium(IV) chloride hydrate
≥99.9% trace metals basis
Teszt
≥99.9% trace metals basis
Forma
crystalline
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: iridium
szennyeződések
≤1000 ppm Trace Metal Analysis
mp
>350 °C (lit.)
SMILES string
O.Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ir.H2O/h4*1H;;1H2/q;;;;+4;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KVDBPOWBLLYZRG-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Alkalmazás
- To fabricate an Ir-decorated graphene electrode for vanadium redox flow batteries.
- As a precursor to synthesize iridium oxide nanoparticles. These nanoparticles can act as a stable catalyst for the hydrogenation of a series of nitrogen heterocycles.
- To prepare Ir single atom catalyst (Ir1–Ni(OH)2) for oxygen evolution reaction.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.