Fontos dokumentumok
520721
Iridium(III) chloride
99.8% trace metals basis
Szinonimák:
Iridium trichloride, Trichloroiridium
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.8% trace metals basis
Forma
powder or crystals
szennyeződések
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
763 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble(lit.)
aliphatic hydrocarbons: insoluble(lit.)
aqueous acid: insoluble(lit.)
SMILES string
Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
- As a precursor to synthesize Iridium nanoparticles.
- As a starting material synthesize Iridium complexes that can be used to fabricate OLEDs.
- As a catalyst for the ring opening of epoxidesby aryl, heterocyclic, or aliphatic amines.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.