Merck
247650
Sigma-Aldrich
Hexarhodium(0) hexadecacarbonyl
Rh 57-60 % (approx.)
Szinonimák:
Rhodium(0) carbonyl
About This Item
Lineáris képlet:
Rh6(CO)16
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1065.59
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
összetétel
Rh, 57-60% (approx.)
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES string
[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/16CO.6Rh/c16*1-2;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZQABOJVTZVBHE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst for hydrogenation of alkenes, hydroformylations ofalkenes; reducing agent for aldehydes, ketones, and nitro groups; catalyst for carbenoid reactions of diazo compounds
Widely used organometallic catalyst. Applications include the hydroformylation of olefins.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Journal of Materials Chemistry, 5, 75-75 (1995)
Crotti, C.; Cenini, S.; Rindone, B. et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 784-784 (1986)
Murahashi, S.; Imada, Y.; Hirai, Y.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 62, 2968-2968 (1989)
Ojima, I.; Kato, K.; Okabe, M.; Fuchikami, T.
Journal of the American Chemical Society, 109, 7714-7714 (1987)
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 78, 1179-1179 (1995)