Merck
333778
Sigma-Aldrich
Uracil-15N2
98 atom % 15N
Szinonimák:
2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione-1,3-15N2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H415N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Forma
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
O=C1[15NH]C=CC(=O)[15NH]1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISAKRJDGNUQOIC-MPOCSFTDSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ken Shiraiwa et al.
Scientific reports, 11(1), 3132-3132 (2021-02-06)
Combination therapy of tegafur/uracil (UFT) and leucovorin (LV) is widely used to treat colorectal cancers. Although this therapy has a significant therapeutic effect, severe adverse effects occur frequently. Therapeutic drug monitoring (TDM) may help to prevent adverse effects. A useful