Fontos dokumentumok
608890
Phthalimide-15N
98 atom % 15N
Szinonimák:
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole-15N
Összes fotó(1)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H515NO2
Molekulatömeg:
148.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Forma
solid
mp
232-235 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
O=C1[15NH]C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)/i9+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XKJCHHZQLQNZHY-QBZHADDCSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
302.0 °F
Lobbanási pont (C)
150 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)