Merck
479330
Sigma-Aldrich
Lithium chloride/potassium chloride eutectic
AnhydroBeads, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Lithium potassium chloride
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.99% trace metals basis
termékcsalád
AnhydroBeads
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
összetétel
LiCl, 44 wt. %
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
357 °C (lit.)
sűrűség
2.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Li+].[Cl-].[Cl-].[K+]
InChI
1S/2ClH.K.Li/h2*1H;;/q;;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCQWRNRRURULEY-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Lithium chloride/potassium chloride eutectic(LKE) can serve as a medium for chemical and electrochemical processing. It has potential application in the field of molten salt batteries, metal refining, pyrochemical nuclear fuel processing and electric power cells.
Alkalmazás
LKE can be used to prepare:
  • Microporous separator pellets for primary Li thermal batteries.
  • Electrolytic bath for the separation of actinides from lanthanides on aluminum electrode.
  • Electrolyte for the reduction and electrorefining of Uranium.
Jogi információk
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Guidotti, R. Reinhardt, F.W.
Proc. 37th Power Sources Conf., 251-251 (1996)