Merck
325538
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CO2)3Dy · 4H2O
CAS-szám:
EC-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
form
powder
összetétel
Degree of hydration, ≤4
reakcióalkalmasság
core: dysprosium
reagent type: catalyst
SMILES string
CC([O-])=O.[Dy+3]
InChI
1S/3C2H4O2.Dy.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AAGMOWMTSATFBV-UHFFFAOYSA-K
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Xixi Wang et al.
Nanoscale, 12(36), 18807-18814 (2020-09-25)
Mechanistic studies on photon upconversion play a critical role in the fundamental research of the luminescence of rare earth ions as well as their emerging applications. Energy migration mediated upconversion (EMU) has recently shown to be an important model for
Bo Zhou et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(3), 1700667-1700667 (2018-03-30)
Upconverting materials have achieved great progress in recent years, however, it remains challenging for the mechanistic research on new upconversion strategy of lanthanides. Here, a novel and efficient strategy to realize photon upconversion from more lanthanides and fine control of