Merck
A89901
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzonitrile
98%
Szinonimák:
2-Cyanoaniline, Anthranilonitrile
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H4CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.14
Beilstein:
907187
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
bp
267-268 °C (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H6N2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLCPWBZNUKCSBN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
293.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
145 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Chrisoula Kakoulidou et al.
Journal of inorganic biochemistry, 211, 111194-111194 (2020-08-01)
The interaction of the novel quinazoline (E)-4-(2-(pyridin-2-ylmethylene)hydrazinyl)quinazoline (L) with Zn2+ was performed in the absence or presence of the non-steroidal anti-inflammatory drug sodium diclofenac (Nadicl) and resulted in the formation of complexes [Zn(L)2](NO3)2·MeOH (1·MeOH) and [Zn(L)(dicl-O)2]·MeOH (2·MeOH), respectively. The two
Jiayin Hu et al.
ChemSusChem, 11(24), 4219-4225 (2018-11-16)
The efficient transformation of CO2 into value-added chemicals with green, abundant, and cheap catalysts is an interesting and challenging topic in both green and sustainable chemistry. In this study, a series of salt-lake brines were used for the first time